Sodio bromuro, EMPROVE® ESSENTIAL JP, USP, BP, Ph. Eur., extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06360.9025
1.06360.9025EA 0 EUR
1.06360.9025
Sodio bromuro, EMPROVE® ESSENTIAL JP, USP, BP, Ph. Eur., extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Sodio bromuro
Formula: NaBr
Pto. Ebullición: 1396 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 753 °C
Densidad: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003475
Núm. CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Índice Merck: 13,08666