Sodio cloruro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®

Proveedor: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ300

1.06404.0500 1.06404.1000 1.06404.5000 1.06404.9050 1.06404.9025 1.06404.9500
1.06404.0500EA 19.26 EUR
1.06404.0500 1.06404.1000 1.06404.5000 1.06404.9050 1.06404.9025 1.06404.9500
Sodio cloruro, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Pto. Ebullición: 1413 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 801 °C
Densidad: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Índice Merck: 14,08599

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 358 g/l (20 °C)
Melting Point 801 °C
Molar Mass 58.44 g/mol
Bulk Density 1140 kg/m3
Boiling Point 1461 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (865 °C)
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Calcium, magnesium, and R2O3 precipitate 0.005% max
Chlorate and nitrate (as NO3) 0.003% max
Copper (Cu) 0.0002% max
Ferrocyanides passes test
Heavy metals (as Pb) 0.0005% max
Hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]-4) 0.0001% max
Identity passes test
Insoluble matter 0.005% max
Iodide passes test
Iodide (I) 0.001% max
Iron (Fe) 0.0001% max
Loss on drying (105°C, 2 h) 0.5% max
Magnesium (Mg) 0.001% max
Magnesium and alkaline-earth metals (as Ca) 0.01% max
Nitrite (NO2) passes test
pH (5%, water) 5.0-8.0
Phosphate (PO4) 0.0005% max
Potassium (K) 0.005% max
Sulfate (SO4) 0.001% max
Total nitrogen (N) 0.0005% max


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR