di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato, cristalizado, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06573.5000 1.06573.9026 1.06573.9029 1.06573.9500
1.06573.5000EA 411 EUR
1.06573.5000 1.06573.9026 1.06573.9029 1.06573.9500
di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato, cristalizado, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato
Formula: Na₂HPO₄·12H₂O
Pto. de fusión: 35 °C
Densidad: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149181
Núm. CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Índice Merck: 13,08733