Níquel (II) sulfato hexahidrato, Supelco®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.06726.1000 1.06726.9050
1.06726.1000EA 243 EUR
1.06726.1000 1.06726.9050
Níquel (II) sulfato hexahidrato, Supelco®
Níquel (II) sulfato hexahidrato
Formula: NiSO₄·6H₂O
MW: 262.85 g/mol
Pto. de fusión: 840
Densidad: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149813
Núm. CAS: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,06541

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR