Piridina, EMPLURA®, Supelco®

Proveedor: Merck
Peligro


M-Clarity™ quality level = MQ200

1.07462.1000 1.07462.2500 1.07462.6026 1.07462.9190
1.07462.1000EA 192 EUR
1.07462.1000 1.07462.2500 1.07462.6026 1.07462.9190
Piridina, EMPLURA®, Supelco®
Piridina
Formula: C₅H₅N
Pto. Ebullición: 115 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011732
Núm. CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR