L(+)-Serina, Millipore®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07769.0010 1.07769.0100 1.07769.9010
1.07769.0010EA 55 EUR
1.07769.0010 1.07769.0100 1.07769.9010
L(+)-Serina, Millipore®
L(+)-Serina
Formula: C₃H₇NO₃
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 215…225 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064224
Núm. CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Índice Merck: 14,00846