Antimonio (III) potasio oxitartrato trihidrato ≥99.0%, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08092.0250 1.08092.1000
1.08092.0250EA 59.9 EUR
1.08092.0250 1.08092.1000
Antimonio (III) potasio oxitartrato trihidrato ≥99.0%, EMPLURA®, Supelco®
Antimonio (III) potasio oxitartrato trihidrato
Formula: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00167056
Núm. CAS: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00706
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (iodometric) 99.0 - 103.0 %
Identity passes test
As (Arsenic) ≤ 0.015 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %
Loss on drying ≤ 2.7 %