Kieselguhr, EMPROVE® ESSENTIAL NF, purificado, calcinado, SAFC®

Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro

1.08117.9025 1.08117.9026
1.08117.9025EA 400 EUR
1.08117.9025 1.08117.9026
Kieselguhr, EMPROVE® ESSENTIAL NF, purificado, calcinado, SAFC®
Kieselguhr
Formula: O₂Si
Densidad: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132803
Núm. CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR