Geles de sílice para cromatografía preparativa, estandarizados y modificados
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07719.0250 1.07729.5000 1.07729.9025 1.07733.0500 1.07733.5000 1.07754.1000 1.10757.1000 1.15101.1000 1.15111.9025 1.07719.1000 1.09385.5000 1.15111.2500 1.09389.9025 1.09389.5000
1.07719.0250EA 1180 EUR
1.07719.0250 1.07729.5000 1.07729.9025 1.07733.0500 1.07733.5000 1.07754.1000 1.10757.1000 1.15101.1000 1.15111.9025 1.07719.1000 1.09385.5000 1.15111.2500 1.09389.9025 1.09389.5000
Geles de sílice para cromatografía preparativa, estandarizados y modificados
Sorbentes para cromatografía Sorbentes para HPLC
Selection of Merck's standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatography. Standardised silica gels are widely used in separation processes to purify valuable compounds in ton quantities. Modified silica on the other hand is used in separation problems, which cannot be adequately solved using unmodified silica.
  • Resultados fiables y aplicación sencilla de las muestras
  • Diversos tamaños de envase, de 250 g a 25 kg
  • Alternativa económica a los tipos convencionales
* F254: indicador de fluorescencia
Información de suministro: Suministran en envases de plástico.