Tiras reactivas, test manganeso, MQuant®, Supelco®
Proveedor: Merck
1.10080.0001
1.10080.0001EA 121 EUR
1.10080.0001
Tiras reactivas, test manganeso, MQuant®, Supelco®
Kits para test medioambiente
Las tiras reactivas MQuant® (MQ) pueden considerarse un laboratorio móvil en unos pocos milímetros cuadrados. Como método de detección, proporcionan al usuario resultados rápidos que permiten tomar decisiones 'in situ', ahorrando tiempo y costes de análisis de forma considerable. La tira está compuesta por una lámina de poliéster biodegradable con una zona de reacción impregnada con un  bajo contenido de reactivo, lo cual facilita la eliminación, después de su uso.
  • Fácil de manejar: sólo hay que sumergir, esperar y medir visualmente respecto a la escala de color
  • Seguro: no es necesario utilizar reactivos auxiliares
  • Los resultados inmediatos en 2 minutos permiten tomar decisiones de forma rápida
  • Portátil: puede utilizarse dentro o fuera del laboratorio