Placas de HPTLC y de GLP, gel de sílice 60, cromatofolios sin modificar de cristal
Proveedor: Merck
1.05564.0001 1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05613.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
1.05564.0001EA 292 EUR
1.05564.0001 1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05613.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
Placas de HPTLC y de GLP, gel de sílice 60, cromatofolios sin modificar de cristal
Placas TLC
Placas de HPTLC silicagel 60
Placas con silicagel 60 de Merck optimizado con un tamaño de partícula de sólo 5 - 6 µm, con lo que se logra una mayor densidad de empaquetado y una superficie más lisa, que reduce la difusión de las bandas. Se necesita menos cantidad de muestra, de 0,1 a 0,5 µl, comparando con la TLC clásica.
  • Análisis más rápido, sólo 3 - 20 minutos para separaciones óptimas
  • Aumento de la sensibilidad  de 5 a 10 veces en comparación con la TLC clásica
  • Placas de HPTLC AMD extrafinas (100 µm)
Placas de HPTLC con zona deMore Product Information