2-Propanol, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.13350.2500
1.13350.2500EA 105 EUR
1.13350.2500
2-Propanol, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM