Dimetil sulfóxido, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: DMSO
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.16743.1000 1.16743.6025
1.16743.1000EA 80.6 EUR
1.16743.1000 1.16743.6025
Dimetil sulfóxido, EMPLURA®, Supelco®
Dimetil sulfóxido
Formula: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Pto. Ebullición: 189
Pto. de fusión: 18,5
Densidad: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Índice Merck: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM