Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®

Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención

Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio dihidrato, Ácido edético sal disódica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato

1.37004.1000 1.37004.9012 1.37004.9025
1.37004.1000EA 419 EUR
1.37004.1000 1.37004.9012 1.37004.9025
Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
EDTA sal disódica dihidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Pto. de fusión: 255
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150037
Núm. CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Índice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR