Calcio cloruro dihidrato, EMPROVE® ESSENTIAL E509, FCC, BP, Ph. Eur., JP, USP, SAFC®

Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención

Sinónimos: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride

1.42002.5000 1.42002.9029 1.42002.9525 1.42002.1000
1.42002.5000EA 318 EUR
1.42002.5000 1.42002.9029 1.42002.9525 1.42002.1000
Calcio cloruro dihidrato, EMPROVE® ESSENTIAL E509, FCC, BP, Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Calcio cloruro dihidrato

pH value: 4.5 - 8.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Solubility: 1280 g/l

Formula: CaCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 176 °C
Densidad: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149613
Núm. CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Índice Merck: 13,01660

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR