Accesorios
Proveedor: Merck
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
1.50082.0001EA 403 EUR
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
Accesorios
Suministros de cromatografía Piezas de repuesto para cromatografía
Las columnas Merck tienen 3 formatos.
1. La Hibar® RT es una columna convencional con conectores hembra estándar de ¹/₁₆" pulgadas. Para proteger la columna analítica se pueden utilizar cartuchos de precolumna LiChrospher 4-4 con el accesorio de conexión.
2. Las columnas de cartuchos LiChroCART® utilizan los conectores extraíbles manuCART®, que son conexiones hembra de ¹/₁₆" estándar. Los conectores ManuCART® incorporan un soporte para el cartucho de protección como parte integral del conjunto que minimiza el volumen muerto. Se puede utilizar con cualquier columna Merck, entre 75 y 250More Product Information