Columnas de HPLC, LiChrospher®
Proveedor: Merck
1.50148.0001 1.50149.0001 1.50154.0001 1.50155.0001 1.50156.0001 1.50158.0001 1.50159.0001 1.50316.0001 1.50329.0001 1.50377.0001 1.50477.0001 1.50734.0001 1.50742.0001 1.50820.0001 1.50822.0001 1.50823.0001 1.50824.0001 1.50825.0001 1.50826.0001 1.50827.0001 1.50828.0001 1.50829.0001 1.50830.0001 1.50832.0001 1.50833.0001 1.50834.0001 1.50836.0001 1.50837.0001 1.50838.0001 1.50839.0001 1.50840.0001 1.50842.0001 1.50843.0001 1.50845.0001 1.50847.0001 1.50848.0001 1.50858.0001 1.50892.0001 1.50930.0001 1.50931.0001 1.50936.0001 1.50937.0001 1.50942.0001 1.50943.0001 1.50945.0001 1.50955.0001 1.50956.0001 1.50957.0001 1.50958.0001 1.50959.0001 1.50960.0001 1.50962.0001 1.50963.0001 1.50981.0001 1.50982.0001 1.50983.0001 1.50984.0001 1.50987.0001 1.50993.0001 1.50995.0001 1.50549.0001 1.50550.0001 1.50573.0001 1.50574.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50579.0001 1.50580.0001 1.50581.0001 1.50582.0001 1.50583.0001 1.50636.0001 1.50547.0001 1.50641.0001 1.50642.0001 1.50545.0001 1.50546.0001 1.50600.0001 1.50601.0001 1.50602.0001 1.50603.0001 1.50604.0001 1.50605.0001 1.50635.0001 1.50638.0001 1.50639.0001 1.50641.1003 1.50823.1003 1.50833.1003 1.50155.1003 1.50600.1003 1.50602.1003 1.50640.1003 1.50154.1003 1.50159.1003 1.50545.1003 1.50377.1003 1.50477.1003 1.50573.1003 1.50574.1003
1.50148.0001EA 450 EUR
1.50148.0001 1.50149.0001 1.50154.0001 1.50155.0001 1.50156.0001 1.50158.0001 1.50159.0001 1.50316.0001 1.50329.0001 1.50377.0001 1.50477.0001 1.50734.0001 1.50742.0001 1.50820.0001 1.50822.0001 1.50823.0001 1.50824.0001 1.50825.0001 1.50826.0001 1.50827.0001 1.50828.0001 1.50829.0001 1.50830.0001 1.50832.0001 1.50833.0001 1.50834.0001 1.50836.0001 1.50837.0001 1.50838.0001 1.50839.0001 1.50840.0001 1.50842.0001 1.50843.0001 1.50845.0001 1.50847.0001 1.50848.0001 1.50858.0001 1.50892.0001 1.50930.0001 1.50931.0001 1.50936.0001 1.50937.0001 1.50942.0001 1.50943.0001 1.50945.0001 1.50955.0001 1.50956.0001 1.50957.0001 1.50958.0001 1.50959.0001 1.50960.0001 1.50962.0001 1.50963.0001 1.50981.0001 1.50982.0001 1.50983.0001 1.50984.0001 1.50987.0001 1.50993.0001 1.50995.0001 1.50549.0001 1.50550.0001 1.50573.0001 1.50574.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50579.0001 1.50580.0001 1.50581.0001 1.50582.0001 1.50583.0001 1.50636.0001 1.50547.0001 1.50641.0001 1.50642.0001 1.50545.0001 1.50546.0001 1.50600.0001 1.50601.0001 1.50602.0001 1.50603.0001 1.50604.0001 1.50605.0001 1.50635.0001 1.50638.0001 1.50639.0001 1.50641.1003 1.50823.1003 1.50833.1003 1.50155.1003 1.50600.1003 1.50602.1003 1.50640.1003 1.50154.1003 1.50159.1003 1.50545.1003 1.50377.1003 1.50477.1003 1.50573.1003 1.50574.1003
Columnas de HPLC, LiChrospher®
Columnas de cromatografía
LiChrospher® es un sílice esférico fiable y versátil de Merck producido tradicionalmente. LiChrospher® está disponible con diferentes modificaciones.
LiChrospher® Si 60 y Si 100 son sorbentes de sílice esférico versátiles para HPLC, para la cromatografía de fase normal.
LiChrospher® CN posee propiedades polares e hidrófobas, por lo que puede utilizarse como una alternativa menos polar que LiChrospher® Si 60 en aplicaciones de fase normal o como una alternativa menos hidrófoba que LiChrospher® RP-8 en aplicaciones de fase reversa. Además, la posibilidad de las interacciones con cargasMore Product Information