Sodio carbonato solution_SC 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, Supelco®

Proveedor: Merck

Sinónimos: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt

MQ100

1.60310.1000
1.60310.1000EA 40.5 EUR
1.60310.1000
Sodio carbonato solution_SC 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, Supelco®
Sodio carbonato
Formula: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Pto. Ebullición: 1600
Pto. de fusión: 854
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003494
Núm. CAS: 497-19-8
Índice Merck: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR