Cromo 1000 mg/L en ácido nítrico dilute (de Cr(NO₃)₃) Certipur® patrón mono elementos para ICP, Supelco®
Proveedor: Merck
1.70312.0100
1.70312.0100EA 198 EUR
1.70312.0100
Cromo 1000 mg/L en ácido nítrico dilute (de Cr(NO₃)₃) Certipur® patrón mono elementos para ICP, Supelco®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cromo
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST