Magnesio sulfato heptahidrato, SAFC®

Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

1.72572.9025
1.72572.9025EA 0 EUR
1.72572.9025
Magnesio sulfato heptahidrato, SAFC®
Magnesio sulfato heptahidrato
Formula: MgSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 1124 °C
Densidad: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00149785
Núm. CAS: 10034-99-8
Índice Merck: 13,05715

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR