Ácido acético 1 mol/l (1 N), Titripur® Ph. Eur. Volumetric, Supelco®

Proveedor: Merck

Sinónimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid

MQ100

1.99061.9025
1.99061.9025EA 0 EUR
1.99061.9025
Ácido acético 1 mol/l (1 N), Titripur® Ph. Eur. Volumetric, Supelco®
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Pto. Ebullición: 118
Pto. de fusión: 17
Pto. de inflamación: 38,5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR