Hidróxido de cesio 50% (w/w) en solución acuosa , 99.9% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

10020.ND 10020.NF
10020.NDEA 181 EUR
10020.ND 10020.NF
Hidróxido de cesio 50% (w/w) en solución acuosa , 99.9% (metals basis)
Hidróxido de cesio

Purity: 99.9% CAS No.: 21351-79-1 Molecular Formula: CsOH Formula Weight: 149.91 Physical Form: Liquid Density: 1.725 Appearance: Colourless Odour: Odourless UN No.: 2681 MDL No.: MFCD00010964

Formula: CsOH
Densidad: 1,725
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010964
Núm. CAS: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,02022

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR