Antimonio ≥99.5% (metals basis), en polvo -200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10099.09 10099.22 10099.36 10099.A3 10099.PH
10099.09EA 60.3 EUR
10099.09 10099.22 10099.36 10099.A3 10099.PH
Antimonio ≥99.5% (metals basis), en polvo -200 mesh
Antimonio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Formula: Sb
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134030
Núm. CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III