Hierro ≥99.97% (metals basis), pieces, irregularly shaped ≤ 25 mm (1.0 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10213.30 10213.A1 10213.A7 10213.PG_25KG
10213.30EA 55 EUR
10213.30 10213.A1 10213.A7 10213.PG_25KG
Hierro ≥99.97% (metals basis), pieces, irregularly shaped ≤ 25 mm (1.0 in)
Hierro
Purity: 99.97+% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: 90% 2.5-25mm (0.1-1.0in) Appearance: Gray MDL No.: MFCD00010999
Formula: Fe
Pto. Ebullición: 3000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1535 °C
Densidad: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Índice Merck: 13,05109