Sodio benzoato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Benzoic acid sodium salt
103974REA 50.3 EUR
103974R
Sodio benzoato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Sodio benzoato
Formula: C₆H₅COONa
MW: 144.11 g/mol
Pto. de fusión: 410…430 °C
Densidad: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012463
Núm. CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
IR: 01-2119460683-35
Índice Merck: 13,08654
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 7 - 9
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (100°C) Max. 1.0 %
Total Cl (Chlorine) Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 %
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm