Bario nitrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

10648.06 10648.14 10648.22 10648.36 10648.88
10648.06EA 37.6 EUR
10648.06 10648.14 10648.22 10648.36 10648.88
Bario nitrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Bario nitrato

Purity: 99.999% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: BaN2O6 Formula Weight: 261.35 Physical Form: Crystalline Density: 3.24 Appearance: White Melting Point: 592° dec. Merck Reference: 14,983 UN No.: 1446 MDL No.: MFCD00003442

Formula: Ba(NO₃)₂
Pto. de fusión: 592 °C (desc.)
Densidad: 3,24
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003442
Núm. CAS: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,983

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR