Manganeso (II) sulfato hidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10807.14
10807.14EA 187 EUR
10807.14
Manganeso (II) sulfato hidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Manganeso (II) sulfato hidrato
Purity: 99.999% CAS No.: 15244-36-7 Molecular Formula: MnSO4.xH2O Formula Weight: 151.00(anhy) Physical Form: Crystalline Powder Sensitivity: Hygroscopic pH: 3-3.5 Merck Reference: 14,5739 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149159
Formula: MnO₄S·H₂O
MW: 169.02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149159
Núm. CAS: 15244-36-7
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,5739