di-Sodio tetraborato, anhidro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

10875.14 10875.22 10875.36
10875.14EA 101 EUR
10875.14 10875.22 10875.36
di-Sodio tetraborato, anhidro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
di-Sodio tetraborato

Purity: 99.998% CAS No.: 1330-43-4 Molecular Formula: B4Na2O7 Formula Weight: 201.22 Physical Form: Powder Density: 2.367 Refractive Index: 1.501 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 741° Boiling Point: 1575° dec. Merck Reference: 14,8590 MDL No.: MFCD00081185

Formula: Na₂B₄O₇
Pto. Ebullición: 1575 °C (desc.)
Pto. de fusión: 741 °C
Densidad: 2,367
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081185
Núm. CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
IR: 01-2119490790-32
Índice Merck: 14,8590

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR