Heptaóxido de tetraterbio ≥99.998% (REO, rare earth oxide basis), REacton®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

10917.03 10917.06 10917.14 10917.22
10917.03EA 92.4 EUR
10917.03 10917.06 10917.14 10917.22
Heptaóxido de tetraterbio ≥99.998% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Heptaóxido de tetraterbio

Purity: 99.998% CAS No.: 12037-01-3 Molecular Formula: Tb4O7 Formula Weight: 747.69 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00083151

Formula: O₇Tb₄
Pto. de fusión: 2340 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083151
Núm. CAS: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3
Índice Merck: 14,9157

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR