Paladio (II) cloruro (≥59,0% Pd) ≥99.9% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

11034.04 11034.09 11034.18 11034.22 11034.30 11034.02
11034.04EA 449 EUR
11034.04 11034.09 11034.18 11034.22 11034.30 11034.02
Paladio (II) cloruro (≥59,0% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Paladio (II) cloruro

Purity: 99.9% CAS No.: 7647-10-1 Molecular Formula: PdCl2 Formula Weight: 177.31 Physical Form: Crystalline Density: 4.0 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 675° dec. Solubility: Soluble in dilute mineral acids, aqueous metal halides Merck Reference: 14,6990 MDL No.: MFCD00003558


Catalyst precursor

Formula: PdCl₂
Pto. de fusión: 675 °C (desc.)
Densidad: 4,0
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003558
Núm. CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,6990

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR