RD40 Respirator filters for X-plore® masks
Proveedor: Dräger
6732974 6738804 6738803 6738802 6738801 6738797 6738783 6738780 6738779 6738862 6738863 6738860 6738858 6738857 6738856 6738855 6738782 6738815 6738814 6738871
DRAE6732974EA 507 EUR
DRAE6732974 111-0768 111-0767 111-0766 111-0765 111-0681 111-0680 111-0762 111-0761 111-0775 111-0776 111-0682 111-0774 111-0773 111-0772 111-0771 111-0763 111-0769 111-1579 111-1650
RD40 Respirator filters for X-plore® masks
Respiradores Mascarillas reutilizables Filtros de máscaras
El filtro Rd40 X-plore® con carcasa de aluminio es adecuado para máscaras y semimáscaras con conectores conformes a la norma EN 148-1.
Certificaciones: EN 141:2000, EN 14387, EN 143:2000, EN 371