Tapones para los oídos desechables, E-A-R™ Classic™
Proveedor: 3M
AM01000 PP01002 FP01000 CC01000
111-1060EA 118 EUR
111-1060 111-0934 111-0837 111-1067
Tapones para los oídos desechables, E-A-R™ Classic™
Tapones para los oídos Tapones para los oídos, desechables
Los tapones para los oídos están fabricados con una suave espuma de polímero que absorbe la energía y que proporciona una excelente protección auditiva y comodidad durante todo el día.
  • Material firme con un tiempo de recuperación lento que ayuda a lograr un buen ajuste
  • Resistente al sudor y a la humedad para una mayor comodidad
  • Muy económicos, porque los tapones para los oídos se pueden limpiar hasta tres veces
Ideales cuando el ruido es un problema tanto en el trabajo como en actividades de ocio.
Relación señal-ruido: 28 dB
Certificaciones: EN 3More Product Information