Tapones reutilizables, Comets®.
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
1011234 1011235
111-1400EA 177 EUR
111-1400 111-1401
Tapones reutilizables, Comets®.
Tapones para los oídos Tapones para los oídos reutilizables
Estos tapones para los oídos reutilizables son detectables por metal y de color azul, lo que los hace perfectos para su uso en la industria alimentaria. Proporcionan comodidad durante todo el día y una excelente atenuación.
  • Anillo detectable en el vástago y cordón metalizado adjunto detectables por equipos automatizados
  • El núcleo FlexiFirm™ y las bridas blandas de TPE garantizan una fácil inserción en el canal auditivo y un ajuste superior
  • Cordón desmontable de suave tejido trenzado
SNR: 28 dB
Certificaciones: EN 352-2