Cascos de seguridad con indicador UV, Peltor ™ G3000
Proveedor: 3M
G30NUW G30NUB G30NUG G30NUO G30NUR G30NUY G30NUV G30CUY G30CUB G30CUR G30CUW
111-1497EA 49.7 EUR
111-1497 111-1492 111-1493 111-1494 111-1495 111-1498 111-1496 111-1491 111-1488 111-1489 111-1490
Cascos de seguridad con indicador UV, Peltor ™ G3000
Cascos Cascos de seguridad
El casco G3000 está hecho de ABS estabilizado a los rayos UV y fue diseñado en estrecha colaboración con los trabajadores forestales, industriales y de la construcción. Está diseñado para su uso en entornos hostiles con grandes demandas de protección efectiva, excelente ventilación y un campo de visión máximo.
  • El disco sensor Peltor™ Uvicator™ le indica cuándo es momento de reemplazar el casco
  • Diseño suavemente redondeado, que ayuda a evitar que las piezas del casco se enganchen en las ramas, por ejemplo
  • El forro se puede girar para permitir que el casco