Cinc óxido ≥99.999% (metals basis), Puratronic®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

11137.09 11137.18 11137.30
11137.09EA 76.3 EUR
11137.09 11137.18 11137.30
Cinc óxido ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Cinc óxido

Purity: 99.999% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Physical Form: Powder Density: 5.606 Melting Point: 1975° Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300

Formula: ZnO
Pto. de fusión: 1975 °C
Densidad: 5,606
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011300
Núm. CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
IR: 01-2119463881-32
Índice Merck: 14,10147

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR