Iterbio (III) óxido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: Trióxido de diiterbio, Iterbio óxido, Óxido de iterbio (III)

11192.09 11192.18
11192.09EA 116 EUR
11192.09 11192.18
Iterbio (III) óxido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Iterbio (III) óxido

Purity: 99.99% CAS No.: 1314-37-0 Molecular Formula: Yb2O3 Formula Weight: 394.08 Physical Form: Powder Density: 9.2 Melting Point: 2227° Merck Reference: 14,10105 MDL No.: MFCD00011290

Formula: O₃Yb₂
Pto. de fusión: 2227 °C
Densidad: 9,2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011290
Núm. CAS: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0
Índice Merck: 14,10105

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR