Guantes para sala limpia, nitrilo, AdvanTech 529
Proveedor: MAPA
34529000 34529006 34529008 34529009 34529007
112-0725EA 53.5 EUR
112-0725 112-0726 112-0728 112-0729 MAPA34529007
Guantes para sala limpia, nitrilo, AdvanTech 529
Guantes
Guantes ambidextros, impermeables a líquidos, con borde enrollado, fabricados en nitrilo.
  • Grosor óptimo que proporciona una destreza superior y facilidad de movimiento
  • Fórmula 100 % de nitrilo que elimina los problemas de alergia a las proteínas
  • Puntas de los dedos ligeramente texturizadas para un mejor agarre en seco y húmedo
  • Largo para mantener el guante en la manga de la prenda
Protegen frente a riesgos mecánicos y salpicaduras de líquidos y productos químicos utilizados en salas limpias. Libres de pigmentos, polvo, silicona y parafina. IdealesMore Product Information