Guantes aislantes, AlphaTec® Látex
Proveedor: Ansell
55-107/10 55-104/10 55-109/10 55-100/10 55-100/8 55-100/9 55-101/10 55-101/8 55-101/9 55-105/10 55-110/10
112-3447EA 201 EUR
112-3447 112-3441 112-3451 112-3431 112-3432 112-3433 112-3434 112-3435 112-3436 112-3443 112-3452
Guantes aislantes, AlphaTec® Látex
Guantes
Estos guanteletes ambidiestros están hechos de látex de caucho natural sin revestimiento interior. Proporcionan protección contra los peligros químicos y mecánicos, así como contra los riesgos biológicos. Para su uso con la mayoría de las cajas de guantes disponibles en las salas limpias.
  • Altamente resistente a la mayoría de los ácidos, álcalis, alcoholes, aldehídos y cetonas
  • Buena resistencia al desgarro
  • Puños enrollados para facilitar la colocación
  • Estanco al líquido
Ideal para la investigación química y médica, electrónica, farmacéutica, limpiezaMore Product Information