Guantes de punto, HyFlex® 11-616 / 11-618 / 11-619
Proveedor: Ansell
11-618/7 11-618/8 11-618/9 11-618/10 11-618/11 11-618/6 11-616/10 11-616/11 11-616/6 11-616/7 11-616/8 11-616/9
112-3808EA 65.7 EUR
112-3808 112-3809 112-3810 112-3811 112-3812 112-3807 112-4247 112-4248 112-4249 112-4250 112-4251 112-4252
Guantes de punto, HyFlex® 11-616 / 11-618 / 11-619
Guantes
Guantes de punto sin costuras hechos de nylon elástico con revestimiento de PU en la palma.
  • Muy ligero y delgado para una sensibilidad precisa
  • Proporcionar un buen agarre en condiciones de trabajo secas y ligeramente aceitosas
  • Ideal para aplicaciones en las que hay riesgo de abrasión, ampollas y lesiones menores si se usan guantes de algodón o no se usan guantes
  • Los revestimientos oscuros son adecuados para entornos que presentan cierto grado de suciedad, los revestimientos blancos son ideales para entornos limpios/ aplicaciones sensibles a la suciedad
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo 11-618 11-616
Environmentally Preferable
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano Específico para cada mano
Desechable / Reutilizable Reutilizable Reutilizable
Material del revestimiento Nylon Nylon
Calibre 18 18
Normativa EN EN 388:2016 (3121X) EN 388:2016 (2121X)