Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-318
Proveedor: Ansell
11-318/11 11-318/10 11-318/9 11-318/6 11-318/7 11-318/8
112-4718EA 187 EUR
112-4718 112-4717 112-4722 112-4719 112-4720 112-4721
Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-318
Guantes
Este guante sin recubrimiento proporciona una protección contra cortes de nivel 3 EN en un forro de calibre 18. Su tejido ultraligero, hecho de Dyneema® Diamond, Spandex, nylon y fibras de carbono, crea una sensación de contacto directo con las manos y ayuda a mantener la mano a una temperatura de trabajo cómoda.
  • Ajuste ceñido/ergonómico en la mano gracias al refuerzo de spandex en las áreas de tensión de la mano (nudillos y palma)
  • Bajo revestimiento, libre de silicona, látex y antiestático
  • Embalaje específico para evitar la contaminación de silicona