Guantes industriales, ActivArmr® 97-011
Proveedor: Ansell
97-011/10 97-011/11 97-011/8 97-011/9
112-5061EA 96 EUR
112-5061 112-5062 112-5059 112-5060
Guantes industriales, ActivArmr® 97-011
Guantes
Estos guantes resistentes consisten en dos capas: La capa interna suave está hecha de felpa acrílica y el revestimiento de 3/4 nitrilo proporciona comodidad y destreza.
  • El diseño de dos capas mantiene las manos calientes en condiciones de frío y, al mismo tiempo, permite que todo el sistema sea transpirable
  • El revestimiento de nitrilo de 3/4 pulgadas brinda protección contra el viento directo, los líquidos y el impacto del frío
  • El acabado de nitrilo arenoso garantiza un agarre seguro en múltiples aplicaciones
  • La forma diseñada ergonómicamente garantiza un