Óxido de samario (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Samario (III) óxido
11229.14 11229.22 11229.36 11229.A1
11229.14EA 55.1 EUR
11229.14 11229.22 11229.36 11229.A1
Óxido de samario (III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Óxido de samario (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 12060-58-1 Molecular Formula: Sm2O3 Formula Weight: 348.70 Physical Form: Powder Refractive Index: 1.97 Melting Point: 2300° Merck Reference: 14,8347 MDL No.: MFCD00011237
Formula: O₃Sm₂
Pto. de fusión: 2300 °C
Densidad: 7,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011237
Núm. CAS: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Índice Merck: 14,8347