Monos, Mutex2
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
4180002/S 4180002/XXXL
113-1662EA 0 EUR
113-1662 113-1667
Monos, Mutex2
Prendas desechables
Las propiedades antiestáticas en el interior y el exterior, permiten utilizar la prenda incluso en actividades que requieran el cumplimiento de una normativa estricta (producción en salas limpias, microelectrónica, trabajos sanitarios). La membrana especial del forro hace que la prenda repela totalmente el agua.
  • Membrana hidrófuga transpirable que ofrece una máxima comodidad, incluso al llevarla durante períodos de tiempo prolongados
  • Sin costuras en los brazos ni en los hombros para una mayor protección
  • Con una solapa integrada por encima de la cremallera