Monos resistentes a productos químicos, Tychem® 4000 S, modelos CHZ5 / CHZ6
Proveedor: DuPont
SLCHZ5TWH00/L SLCHZ5TWH00/M SLCHZ5TWH00/S SLCHZ5TWH00/XL SLCHZ5TWH003XL SLCHZ5TWH00XXL SLCHZ6TWH16/L SLCHZ6TWH16/M SLCHZ6TWH16/S SLCHZ6TWH16/XL SLCHZ6TWH163XL SLCHZ6TWH16XXL
113-7968EA 963 EUR
113-7968 113-7967 113-7966 113-7969 113-7971 113-7970 113-7974 113-7973 113-7972 113-7975 113-7977 113-7976
Monos resistentes a productos químicos, Tychem® 4000 S, modelos CHZ5 / CHZ6
Prendas desechables
Estas prendas están hechas de un tejido ligero, flexible y duradero (<700 g por prenda) que consiste en una película de barrera química laminada a un sustrato Tyvek® de alta resistencia. Consiguen una barrera a la permeabilidad de una amplia gama de productos químicos inorgánicos y orgánicos.
  • Capucha, cremalleras dobles y solapas dobles para una mayor estanqueidad, solapa exterior con cinta adhesiva y solapa de barbilla integrada
  • Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo, presillas para los pulgares para evitar que las mangas se