Cobalto (II) nitrato hexahidrato ≥97.7%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

11341.14 11341.30 11341.A1 11341.A7
11341.14EA 66.9 EUR
11341.14 11341.30 11341.A1 11341.A7
Cobalto (II) nitrato hexahidrato ≥97.7%
Nitrato de cobalto hexahidrato

Purity: 97.7% min CAS No.: 10026-22-9 Molecular Formula: Co(NO3)2.6H2O Formula Weight: 291.04 (182.94anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.87 Refractive Index: 1.52 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: 55-56° Merck Reference: 14,2444 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149647

Formula: Co(NO₃)₂·6H₂O
Pto. de fusión: 55…56 °C
Densidad: 1,87
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149647
Núm. CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 14,2444

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR