Antimonio ≥99.999% (metals basis), en perlas ≤ 6 mm (0.2 in)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

11348.22 11348.14 11348.36
11348.22EA 364 EUR
11348.22 11348.14 11348.36
Antimonio ≥99.999% (metals basis), en perlas ≤ 6 mm (0.2 in)
Antimonio

Purity: 99.999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030

Formula: Sb
MW: 121.76 g/mol
Pto. Ebullición: 1637
Pto. de fusión: 630
Densidad: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134030
Núm. CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,00733

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR