Cadmio ≥99.998% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 1.0 mm (0.04 in)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

11368.FIEA 229 EUR
11368.FI 11368.GH
Cadmio ≥99.998% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 1.0 mm (0.04 in)
Cadmio

Purity: 99.998% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈21.6g/50x50mm MDL No.: MFCD00010914

Formula: Cd
Pto. Ebullición: 765 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 321 °C
Densidad: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010914
Núm. CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,01649

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR