Aluminio ≥99.998% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

11373.FI 11373.GH 11373.HP
11373.FIEA 83.2 EUR
11373.FI 11373.GH 11373.HP
Aluminio ≥99.998% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Aluminio

Purity: 99.998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.75g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029

Formula: Al
Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR