Trióxido de magnesio y titanio ≥99% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

11398.30 11398.A1
11398.30EA 48.2 EUR
11398.30 11398.A1
Trióxido de magnesio y titanio ≥99% (metals basis)
Trióxido de magnesio y titanio

Purity: 99% CAS No.: 12032-30-3 Molecular Formula: MgTiO3 Formula Weight: 120.21 Physical Form: 2 Micron Powder Density: 3.36 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1610° MDL No.: MFCD00016198

Formula: MgO₃Ti
MW: 120.18 g/mol
Pto. de fusión: 1610 °C
Densidad: 3.36
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016198
Núm. CAS: 12032-30-3
EINECS: 234-766-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR