Ioduro de plata ≥99.9% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Plata ioduro

11419.14 11419.22
11419.14EA 238 EUR
11419.14 11419.22
Ioduro de plata ≥99.9% (metals basis)
Ioduro de plata

Purity: 99.9% CAS No.: 7783-96-2 Molecular Formula: AgI Formula Weight: 234.77 Physical Form: Crystalline Density: 5.67 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 558° Solubility: Insoluble in water, acids, ammonium carbonate. Freely soluble in alkali cyanides and iodides Merck Reference: 14,8516 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003412

Formula: AgI
MW: 234.77 g/mol
Pto. Ebullición: 1506
Pto. de fusión: 558 °C
Densidad: 5.67
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003412
Núm. CAS: 7783-96-2
EINECS: 232-038-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,8516

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR